Learn More
2-Bromo-N-[4-cloro-2-(trifluoroacetil)fenil]acetamida, TRC
Código de producto. 30337328
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30337328 25 mg 25 miligramos
30335189 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30337328 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68258525MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-N-[4-chloro-2-(trifluoroacetyl)phenyl]acetamide
CAS 253668-48-3
Fórmula molecular C10H6BrClF3NO2
Cantidad 25 mg
Sinónimo 2-Bromo-N-[4-chloro-2-(2,2,2-trifluoroacetyl)phenyl]acetamide
Fórmula InChI InChI=1S/C10H6BrClF3NO2/c11-4-8(17)16-7-2-1-5(12)3-6(7)9(18)10(13,14)15/h1-3H,4H2,(H,16,17)
SMILES ClC1=CC=C(NC(CBr)=O)C(C(C(F)(F)F)=O)=C1
Nombre IUPAC 2-bromo-N-(4-cloro-2-(2,2,2-trifluoroacetil)fenil)acetamida
Peso molecular (g/mol) 344.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.92