Learn More
2-Bromo-N-[4-cloro-2-(trifluoroacetil)fenil]acetamida, TRC
Código de producto. 30342248
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30342248 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30342248 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB682585250MG
 Artículo restringido
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-N-[4-chloro-2-(trifluoroacetyl)phenyl]acetamide
CAS 253668-48-3
Fórmula molecular C10H6BrClF3NO2
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2-Bromo-N-[4-chloro-2-(2,2,2-trifluoroacetyl)phenyl]acetamide
Fórmula InChI InChI=1S/C10H6BrClF3NO2/c11-4-8(17)16-7-2-1-5(12)3-6(7)9(18)10(13,14)15/h1-3H,4H2,(H,16,17)
SMILES ClC1=CC=C(NC(CBr)=O)C(C(C(F)(F)F)=O)=C1
Nombre IUPAC 2-bromo-N-(4-cloro-2-(2,2,2-trifluoroacetil)fenil)acetamida
Peso molecular (g/mol) 344.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.92