Learn More
2-Bromo-N-[4-bromo-2-(piridin-2-ilcarbonil)fenil]acetamida, Mikromol™
Código de producto. 30051182
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30051182 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30051182 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0064.07
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-Bromo-N-[4-bromo-2-(piridin-2-ilcarbonil)fenil]acetamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-N-[4-bromo-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phenyl]acetamide
CAS 1694-64-0
Nombres de analitos o componentes 2-Bromo-N-[4-bromo-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phenyl]acetamide
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C14 H10 Br2 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-Bromo-N-[4-bromo-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phenyl]acetamide, Bromazepam Imp. E (EP), Bromazepam Impurity E
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10Br2N2O2/c15-8-13(19)18-11-5-4-9(16)7-10(11)14(20)12-3-1-2-6-17-12/h1-7H,8H2,(H,18,19)
SMILES BrCC(=O)Nc1ccc(Br)cc1C(=O)c2ccccn2
Nombre IUPAC 2-bromo-N-[4-bromo-2-(piridina-2-carbonil)fenil]acetamida
Peso molecular (g/mol) 398.05
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 395.9109 g/mol