Learn More
2-Bromo-N-(3,4-diclorobencil)bencenosulfonamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15405746
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15405746 250 mg 250 miligramos
15495736 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15405746 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60420.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1421262-30-7
Fórmula molecular C13H10BrCl2NO2S
Peso molecular (g/mol) 395.092
Número MDL MFCD22683125
Clave InChI BBKPFBULBLAWNE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-n-3,4-dichlorophenyl methyl benzenesulfonamide, 2-bromo-n-3,4-dichlorobenzyl benzenesulfonamide
PubChem CID 97030408
Nombre IUPAC 2-bromo-N-[(3,4-diclorofenil)metil]bencenosulfonamida
SMILES C1=CC=C(C(=C1)S(=O)(=O)NCC2=CC(=C(C=C2)Cl)Cl)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-N-(3,4-dichlorobenzyl)benzenesulfonamide
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 395.1
Porcentaje de pureza 97%