Learn More
2-Bromo-N-[2-(2-clorobenzoil)-4-nitrofenil]acetamida (impureza de clonazepam), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-2'-(2-chlorobenzoyl)-4'-nitroacetanilide |
| CAS | 52130-87-7 |
| Fórmula molecular | C15 H10 Br Cl N2 O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2-Bromo-2'-(2-chlorobenzoyl)-4'-nitroacetanilide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H10BrClN2O4/c16-8-14(20)18-13-6-5-9(19(22)23)7-11(13)15(21)10-3-1-2-4-12(10)17/h1-7H,8H2,(H,18,20) |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(NC(=O)CBr)c(c1)C(=O)c2ccccc2Cl |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-N-[2-(2-clorobenzoil)-4-nitrofenil]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 397.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 395.9512 |