Learn More
2-Bromo-N-(1-naftil)bencenosulfonamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15447268
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15447268 250 mg 250 miligramos
15437268 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15447268 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60769.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 851215-65-1
Fórmula molecular C16H12BrNO2S
Peso molecular (g/mol) 362.241
Número MDL MFCD05617821
Clave InChI LSOKWJIMCSVKBL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-n-naphthalen-1-yl benzenesulfonamide, 2-bromo-n-1-naphthyl benzenesulfonamide, 2-bromo-n-naphthalen-1-yl benzene-1-sulfonamide
PubChem CID 2465063
Nombre IUPAC 2-bromo-N-naftalen-1-ilbencenosulfonamida
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NS(=O)(=O)C3=CC=CC=C3Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-N-(1-naphthyl)benzenesulfonamide
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.24
Porcentaje de pureza 97%