Learn More
2-Bromo-m-xileno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-m-xylene |
| CAS | 576-22-7 |
| Fórmula molecular | C8H9Br |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 1-Bromo-2,6-dimethylbenzene, 2,6-Dimethyl-1-bromobenzene, 2,6-Dimethylbromobenzene, 2,6-Dimethylphenyl Bromide, 2,6-Xylyl Bromide, 2-Bromo-1,3-dimethylbenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9Br/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1cccc(C)c1Br |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-1,3-dimetilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 185.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.9888 |