Learn More
2-Bromo-m-xileno, TRC
Código de producto. 30347352
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
30347352 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30347352 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68921025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-m-xylene
CAS 576-22-7
Fórmula molecular C8H9Br
Cantidad 25 g
Sinónimo 1-Bromo-2,6-dimethylbenzene, 2,6-Dimethyl-1-bromobenzene, 2,6-Dimethylbromobenzene, 2,6-Dimethylphenyl Bromide, 2,6-Xylyl Bromide, 2-Bromo-1,3-dimethylbenzene
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9Br/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,1-2H3
SMILES Cc1cccc(C)c1Br
Nombre IUPAC 2-bromo-1,3-dimetilbenceno
Peso molecular (g/mol) 185.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.9888