Learn More
2-Bromo-m-xileno, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414494
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
250 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11414494 250 g 250 g
11404494 10 g 10 g
11369659 25 g 25 g
11379659 100 g 100 g
11389659 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11414494 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13130.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 576-22-7 | C8H9Br | 185.064 g/mol
2-Bromo-m-xylene has been used to prepare 2,2,4,6,6-pentamethylbiphenyl. It is used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-bromo-m-xileno se ha utilizado para preparar 2,2′,4,6,6′-pentametilbifenilo. Se utiliza como intermediario en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Soluble en solución acuosa. Muy soluble en etanol, soluble en acetona y benceno.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes. Debe almacenarse en un recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en una zona fresca, seca y bien ventilada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 576-22-7
Fórmula molecular C8H9Br
Peso molecular (g/mol) 185.064
Número MDL MFCD00000075
Clave InChI MYMYVYZLMUEVED-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dimethylbromobenzene, 2-bromo-m-xylene, 1-bromo-2,6-dimethylbenzene, benzene, 2-bromo-1,3-dimethyl, 2,6-dimethyl bromobenzene, m-xylene, 2-bromo, 2,6-dimethylphenyl bromide, 2-bromo-meta-xylene, 2-bromo-1,3-dimethyl-benzene, pubchem3206
PubChem CID 68471
Nombre IUPAC 2-bromo-1,3-dimetilbenceno
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)C)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-m-xylene
Punto de fusión -10°C
Densidad 1.384
Cantidad 250 g
Índice de refracción 1.555
Beilstein 1929780
Punto de ebullición 205°C to 206°C
Información de solubilidad Soluble in aqueous solution. Very soluble in ethanol,soluble in acetone and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.07
Porcentaje de pureza ≥98%