Learn More
2-bromo-L-fenilalanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15429668
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15429668 5 g 5 g
15439668 250 mg 250 miligramos
15419668 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15429668 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63141.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 42538-40-9 | C9H10BrNO2 | 244.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42538-40-9
Fórmula molecular C9H10BrNO2
Peso molecular (g/mol) 244.09
Número MDL MFCD03092958
Clave InChI JFVLNTLXEZDFHW-QMMMGPOBSA-N
Sinónimo l-2-bromophenylalanine, 2-bromo-l-phenylalanine, s-2-amino-3-2-bromophenyl propanoic acid, 2-bromophenylalanine, 2s-2-amino-3-2-bromophenyl propanoic acid, h-phe 2-br-oh, o-bromo-l-phenylalanine, l-2-br-phe-oh, s-2-bromophenylalanine, l-2-bromophe
PubChem CID 193338
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-(2-bromofenil)propanoico
SMILES N[C@@H](CC1=CC=CC=C1Br)C(O)=O
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-L-phenylalanine
Color Blanco
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.09
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.