Learn More
Alcohol 2-bromo-alfa-metilbencílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10616254 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10616254 1 g Frasco de vidrio 1 g
10573754 5 g Frasco de vidrio 5 g
10483105 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10616254 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 393640010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5411-56-3 | C8H9BrO | 201.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5411-56-3
Fórmula molecular C8H9BrO
Peso molecular (g/mol) 201.06
Número MDL MFCD00065001
Clave InChI DZLZSFZSPIUINR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-bromophenyl ethanol, 2-bromo-alpha-methylbenzyl alcohol, 1-2-bromophenyl ethan-1-ol, 1-2'-bromophenyl-1-hydroxyethane, acmc-209wki, o-bromo-1-phenylethanol, o-bromo-1-phenyl ethanol, acmc-209y6n, 1-2-bro-mophenyl ethanol, 1-2-bromo-phenyl-ethanol
PubChem CID 95455
Nombre IUPAC 1-(2-bromofenil)etanol
SMILES CC(C1=CC=CC=C1Br)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 54°C to 56°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4CH(OH)CH3
Índice de refracción 1.5590 to 1.5610 (20°C, 589nm)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.06
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromo-a-methylbenzyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.