Learn More
2-Bromo Alfa-Ergocriptina Mesilito, TRC
Código de producto. 30133147
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133147 50 mg 50 miligramos
30136982 10 mg 10 miligramos
30009273 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133147 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68260050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22260-51-1
Fórmula molecular C32 H40 Br N5 O5 . C H4 O3 S
Peso molecular (g/mol) 750.7
Sinónimo Bromocriptine mesilate, (6aR,9R)-5-Bromo-N-[(2R,5S,10aS,10bS)-10b-hydroxy-2-(1-methylethyl)-5-(2-methylpropyl)-3,6-dioxooctahydro-8H-oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazin-2-yl]-7-methyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide monomethanesulfonate, Ergotaman-3',6',18-trione, 2-bromo-12'-hydroxy-2'-(1-methylethyl)-5'-(2-methylpropyl)-, (5α)-, methanesulfonate (1:1), Ergocryptine, 2-bromo-, monomethanesulfonate (salt) (8CI), Ergotaman-3',6',18-trione, 2-bromo-12'-hydroxy-2'-(1-methylethyl)-5'-(2-methylpropyl)-, (5'α)-, monomethanesulfonate (salt) (9CI), 8H-Oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazine, ergotaman-3',6',18-trione deriv., Indolo[4,3-fg]quinoline, ergotaman-3',6',18-trione deriv., (+)-Bromocriptine methanesulfonate, Bagren, Bromocriptine mesylate, Bromocriptine methanesulfonate, Bromocryptine mesylate, Bromocryptine methanesulfonate, CB 154, Cycloset, Parlodel, Pravidel
Nombre IUPAC (6aR,9R)-5-Bromo-N-[(2R,5S,10aS,10bS)-10b-hidroxi-2-(1-metiletil)-5-(2-metilpropil)-3,6-dioxooctahidro-8H-oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pirazina-2-il]-7-metil-4,6,6a,7,8,9-hexahidroindolo[4,3-fg]quinolina-9-carboxamida metanosulfonato
SMILES CC(C)C[C@@H]1N2C(=O)[C@](NC(=O)[C@H]3CN(C)[C@@H]4Cc5c(Br)[nH]c6cccc(C4=C3)c56)(O[C@@]2(O)[C@@H]7CCCN7C1=O)C(C)C.CS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromocriptine mesylate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C32H40BrN5O5.CH4O3S/c1-16(2)12-24-29(40)37-11-7-10-25(37)32(42)38(24)30(41)31(43-32,17(3)4)35-28(39)18-13-20-19-8-6-9-22-26(19)21(27(33)34-22)14-23(20)36(5)15-18;1-5(2,3)4/h6,8-9,13,16-18,23-25,34,42H,7,10-12,14-15H2,1-5H3,(H,35,39);1H3,(H,2,3,4)/t18-,23-,24+,25+,31-,32+;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 749.2094