Learn More
2-Bromo-9,9-dioctil fluoreno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-9,9-dioctyl Fluorene |
| CAS | 302554-80-9 |
| Fórmula molecular | C29H41Br |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H41Br/c1-3-5-7-9-11-15-21-29(22-16-12-10-8-6-4-2)27-18-14-13-17-25(27)26-20-19-24(30)23-28(26)29/h13-14,17-20,23H,3-12,15-16,21-22H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCC1(CCCCCCCC)c2ccccc2c3ccc(Br)cc13 |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-9,9-dioctilfluoreno |
| Peso molecular (g/mol) | 469.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 468.2392 |