Learn More
2-Bromo-9,9-dimetilfluoreno, 98, %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15422039
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15422039 5 g 5 g
15432039 25 g 25 g
15442039 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15422039 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64732.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 28320-31-2 | C15H13Br | 273.173 g/mol
This material is a popular synthetic precursor for OLED materials. Also used to make devices that efficiently emit a deep blue color.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Este producto es un conocido precursor sintético de los materiales OLED. También se utiliza para fabricar dispositivos que emitan un color azul intenso de forma eficaz.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28320-31-2
Fórmula molecular C15H13Br
Peso molecular (g/mol) 273.173
Número MDL MFCD09261272
Clave InChI MBHPOBSZPYEADG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-9,9-dimethyl-9h-fluorene, 9,9-dimethyl-2-bromofluorene, 9h-fluorene, 2-bromo-9,9-dimethyl, 2-bromo-9,9-dimethyl-fluorene, 2-bromo-9,9-dimethylfluoren, ksc494q3r, 2-bromo-9,9-dimethyl fluorene, 9,9-dimethyl-2-bromofluorenone, 2-bromo-9,9-dimethylfluorene
PubChem CID 10945606
Nombre IUPAC 2-bromo-9,9-dimetilfluoreno
SMILES CC1(C2=CC=CC=C2C3=C1C=C(C=C3)Br)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-9,9-dimethylfluorene
Punto de fusión 57°C to 62°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2524870
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido