Learn More
2-Bromo-6-(trifluorometil)piridina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10556914
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10556914 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10113724 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10556914 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB05802DE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 189278-27-1
Fórmula molecular C6H3BrF3N
Peso molecular (g/mol) 226.00
Número MDL MFCD00153087
Clave InChI DOWNSQADAFSSAR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-6-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 2-bromo-6-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl-6-bromopyridine, 2-bromo-6-trifluoromethyl-pyridine, 6-bromo-2-trifluoromethyl pyridine, 2-bromo-6-trifluromethylpyridine, 2-bromo-6-trifluormethyl-pyridine, pubchem9307, acmc-209esf, ksc495o4t
PubChem CID 2782902
Nombre IUPAC 2-bromo-6-(trifluorometil)piridina
SMILES FC(F)(F)C1=NC(Br)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridine
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 226
Porcentaje de pureza 97%