Learn More
2-Bromo-6-(trifluorometil)piridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11339959
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11339959 1 g 1 g
11329959 250 mg 250 miligramos
11349959 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11339959 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25749.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 189278-27-1 | C6H3BrF3N | 226.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 189278-27-1
Fórmula molecular C6H3BrF3N
Peso molecular (g/mol) 226.00
Número MDL MFCD00153087
Clave InChI DOWNSQADAFSSAR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-6-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 2-bromo-6-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl-6-bromopyridine, 2-bromo-6-trifluoromethyl-pyridine, 6-bromo-2-trifluoromethyl pyridine, 2-bromo-6-trifluromethylpyridine, 2-bromo-6-trifluormethyl-pyridine, pubchem9307, acmc-209esf, ksc495o4t
PubChem CID 2782902
Nombre IUPAC 2-bromo-6-(trifluorometil)piridina
SMILES FC(F)(F)C1=NC(Br)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridine
Punto de fusión 48°C to 51°C
Punto de ebullición 78°C to 79°C (14 mmHg)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 226
Porcentaje de pureza 97%