Learn More
2-bromo-6-(tetrahidropiran-4-iloxi)piridina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10797295
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10797295 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10555174 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10797295 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC58210DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 892502-16-8
Fórmula molecular C10H12BrNO2
Peso molecular (g/mol) 258.115
Número MDL MFCD12198112
Clave InChI VLEKIKTZHYMZEW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-6-tetrahydropyran-4-yloxy pyridine, 2-bromo-6-oxan-4-yloxy pyridine, 2-bromo-6-oxan-4-yl oxy pyridine, 2-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy-6-bromopyridine
PubChem CID 43811040
Nombre IUPAC 2-bromo-6-(oxan-4-iloxi)piridina
SMILES C1COCCC1OC2=NC(=CC=C2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-6-(tetrahydropyran-4-yloxy)pyridine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.11
Porcentaje de pureza 97%