Learn More
2-Bromo-6-piridinametanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
It is an active pharmaceutical ingredient and an pharmaceutical adjuvant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es un principio farmacéutico activo y un adyuvante farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes y bases. Almacenar a temperatura ambiente.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-6-pyridinemethanol |
| Punto de fusión | 34°C to 39°C |
| Punto de ebullición | 246°C |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Cantidad | 5 g |
| Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.02 |
| Porcentaje de pureza | 96% |