Learn More
2-Bromo-6-piridinametanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15432558
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15432558 1 g 1 g
15452558 250 mg 250 miligramos
15442558 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15432558 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56123.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 33674-96-3 | C6H6BrNO | 188.02 g/mol
It is an active pharmaceutical ingredient and an pharmaceutical adjuvant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un principio farmacéutico activo y un adyuvante farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes y bases. Almacenar a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33674-96-3
Fórmula molecular C6H6BrNO
Peso molecular (g/mol) 188.02
Número MDL MFCD04039884
Clave InChI XDDGKNRSCDEWBR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromopyridin-2-yl methanol, 2-bromo-6-pyridinemethanol, 2-bromo-6-hydroxymethyl pyridine, 6-bromo-2-hydroxymethyl pyridine, 2-pyridinemethanol, 6-bromo, 6-bromopyridine-2-methanol, 6-bromo-pyridine-2-yl methanol, 6-bromo-2-pyridinemethanol, 6-bromo-pyridin-2-yl-methanol, 6-bromo-pyridin-2-yl methanol
PubChem CID 3517811
Nombre IUPAC (6-bromopiridin-2-il)metanol
SMILES OCC1=CC=CC(Br)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-6-pyridinemethanol
Punto de fusión 34°C to 39°C
Punto de ebullición 246°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.02
Porcentaje de pureza 96%