Learn More
2-Bromo-6-nitrotolueno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11460227 25 g 25 g
11440227 1 g 1 g
11450227 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11460227 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21658.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 55289-35-5 | C7H6BrNO2 | 216.034 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55289-35-5
Fórmula molecular C7H6BrNO2
Peso molecular (g/mol) 216.034
Número MDL MFCD00009792
Clave InChI LYTNSGFSAXWBCA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-6-nitrotoluene, 6-bromo-2-nitrotoluene, 3-bromo-2-methylnitrobenzene, 1-bromo-2-methyl-3-nitro-benzene, benzene, 1-bromo-2-methyl-3-nitro, bromo 2--6-nitrotoluene, 2-bromo-6-nitrotoluene,2-nitro-6-bromotoluene, 3-bromo-2-methyl-1-nitrobenzene, 1-brom-2-methyl-3-nitrobenzol, pubchem3823
PubChem CID 123537
Nombre IUPAC 1-bromo-2-metil-3-nitrobenceno
SMILES CC1=C(C=CC=C1Br)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-6-nitrotoluene
Punto de fusión 37°C to 42°C
Punto de ebullición 108°C to 110°C (3.3 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 2502581
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.04
Porcentaje de pureza 98%