Learn More
2-Bromo-6-nitrotolueno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11450227 5 g 5 g
11440227 1 g 1 g
11460227 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11450227 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21658.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 55289-35-5 | C7H6BrNO2 | 216.034 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55289-35-5
Fórmula molecular C7H6BrNO2
Peso molecular (g/mol) 216.034
Número MDL MFCD00009792
Clave InChI LYTNSGFSAXWBCA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-6-nitrotoluene, 6-bromo-2-nitrotoluene, 3-bromo-2-methylnitrobenzene, 1-bromo-2-methyl-3-nitro-benzene, benzene, 1-bromo-2-methyl-3-nitro, bromo 2--6-nitrotoluene, 2-bromo-6-nitrotoluene,2-nitro-6-bromotoluene, 3-bromo-2-methyl-1-nitrobenzene, 1-brom-2-methyl-3-nitrobenzol, pubchem3823
PubChem CID 123537
Nombre IUPAC 1-bromo-2-metil-3-nitrobenceno
SMILES CC1=C(C=CC=C1Br)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-6-nitrotoluene
Punto de fusión 37°C to 42°C
Punto de ebullición 108°C to 110°C (3.3 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 2502581
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.04
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.