Learn More
2-Bromo-6-nitrofenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-6-nitrophenol |
| CAS | 13073-25-1 |
| Fórmula molecular | C6H4BrNO3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4BrNO3/c7-4-2-1-3-5(6(4)9)8(10)11/h1-3,9H |
| SMILES | Oc1c(Br)cccc1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-6-nitrofenol |
| Peso molecular (g/mol) | 218.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.9375 |