Learn More
2-Bromo-6-nitrofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322419
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11322419 25 g 25 g
11312419 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322419 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27326.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13073-25-1 | C6H4BrNO3 | 218.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13073-25-1
Fórmula molecular C6H4BrNO3
Peso molecular (g/mol) 218.01
Número MDL MFCD02683216
Clave InChI VEJSIOPQKQXJAT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-6-nitrophenol, phenol, 2-bromo-6-nitro, 2-bromo-6-nitro-phenol, 6-bromo-2-nitrophenol, 6-nitro-2-bromophenol, 3-bromo-2-hydroxynitrobenzene, pubchem3114, 2-brom-6-nitrophenol, 2-nitro-6-bromophenol, acmc-209bjb
PubChem CID 13545453
Nombre IUPAC 2-bromo-6-nitrofenol
SMILES OC1=C(Br)C=CC=C1[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-6-nitrophenol
Punto de fusión 66°C to 69°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 218
Porcentaje de pureza 97%