Learn More
2-Bromo-6-nitrofenol, 97 %, Acros Organics™
Código de producto. 15585876 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15585876 25 g 25 g
15575876 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15585876 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 442680250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 13073-25-1
Fórmula molecular C6H4BrNO3
Peso molecular (g/mol) 218.01
Número MDL MFCD02683216
Clave InChI VEJSIOPQKQXJAT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-6-nitrophenol, phenol, 2-bromo-6-nitro, 2-bromo-6-nitro-phenol, 6-bromo-2-nitrophenol, 6-nitro-2-bromophenol, 3-bromo-2-hydroxynitrobenzene, pubchem3114, 2-brom-6-nitrophenol, 2-nitro-6-bromophenol, acmc-209bjb
PubChem CID 13545453
Nombre IUPAC 2-bromo-6-nitrofenol
SMILES OC1=C(Br)C=CC=C1[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-6-nitrophenol
Punto de fusión 67.0°C to 69.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.01
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-BROMO-6-NITROPHENOL, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.