Learn More
2-Bromo-6-nitro-4-(trifluorometil)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10396884
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10396884 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
1 options
Código de producto. 10396884 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB04900EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-6-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
CAS 113170-71-1
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C7H4BrF3N2O2
Número MDL MFCD00042151
Cantidad 10 g
Sinónimo 2-bromo-6-nitro-4-trifluoromethyl aniline, 4-amino-3-bromo-5-nitrobenzotrifluoride, 6-bromo-2-nitro-4-trifluoromethyl phenylamine, pubchem2809, 2-bromo-6-nitro-4-trifluoromethyl-phenylamine, 2-bromo-6-nitro-4-trifluoromethyl phenylamine, benzenamine,2-bromo-6-nitro-4-trifluoromethyl, benzenamine, 2-bromo-6-nitro-4-trifluoromethyl
Clave InChI ZUZMWPRSGJTLHW-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=C(Br)C=C(C=C1[N+]([O-])=O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 2-bromo-6-nitro-4-(trifluorometil)anilina
Peso molecular (g/mol) 285.02
PubChem CID 145492
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.02
Porcentaje de pureza 97%