Learn More
2-Bromo-6-morfolinobenzonitrilo, TRC
Código de producto. 30345512
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30345512 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30345512 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB701500100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-6-morpholinobenzonitrile
CAS 1129540-65-3
Fórmula molecular C11H11N2OBr
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H11BrN2O/c12-10-2-1-3-11(9(10)8-13)14-4-6-15-7-5-14/h1-3H,4-7H2
SMILES C1COCCN1C2=C(C(=CC=C2)Br)C#N
Nombre IUPAC 2-bromo-6-morfolin-4-ilbenzonitrilo
Peso molecular (g/mol) 267.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.0055