Learn More
2-Bromo-6-morfolinobenzonitrilo, TRC
Código de producto. 30338349
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30338349 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30338349 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB70150050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-6-morpholinobenzonitrile
CAS 1129540-65-3
Fórmula molecular C11H11N2OBr
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H11BrN2O/c12-10-2-1-3-11(9(10)8-13)14-4-6-15-7-5-14/h1-3H,4-7H2
SMILES C1COCCN1C2=C(C(=CC=C2)Br)C#N
Nombre IUPAC 2-bromo-6-morfolin-4-ilbenzonitrilo
Peso molecular (g/mol) 267.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.0055
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.