Learn More
2-Bromo-6-metilpiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11304416
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11304416 5 g 5 g
11314416 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11304416 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20018.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 5315-25-3 | C6H6BrN | 172.03 g/mol
6-Bromo-2-picoline is a halogenated pyridine derivative used is a building block in the preparation of nitrogen containing heterocyclic compounds. It may used in following synthesis 6,6?-dimethyl-2,2?-bipyridine, 6-methyl-2-pyridyl-2-pyridylmethanone, 2-methyl-6-(trimethylsilyl)-pyridine and N,N’-bis-(6-methylpyrid-2-yl)-(1R,2R)-1,2- diaminocyclohexane (cydiampy).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 6-bromo-2-picolina es un derivado de la piridina halogenada utilizado como compuesto básico en la preparación de nitrógeno que contiene compuestos heterocíclicos. Puede usarse en la siguiente síntesis 6,6′-dimetil-2,2′-bipiridina, 6-metil-2-piridil-2-piridil metanona, 2-metil-6-(trimetilsililo)-piridina y N,N’-bis-(6-metilpirid-2-il)-(1R,2R)-1,2- diaminociclohexano (ciampiridina).
Solubilidad
Soluble en cloroformo, acetato de etilo. No miscible o difícil de mezclar con agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5315-25-3
Fórmula molecular C6H6BrN
Peso molecular (g/mol) 172.03
Número MDL MFCD00040743
Clave InChI SOHDPICLICFSOP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-6-picoline, 6-bromo-2-picoline, 6-bromo-2-methylpyridine, 2-bromo-6-methyl-pyridine, 2-bromo-6-methyl pyridine, 2-brom-6-methylpyridin, pyridine, 2-bromo-6-methyl, 2-bromo-6-methy pyridine, 6-bromopicoline, 6-methyl-2-bromopyridine
PubChem CID 79205
Nombre IUPAC 2-bromo-6-metilpiridina
SMILES CC1=CC=CC(Br)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-6-methylpyridine
Densidad 1.512
Punto de ebullición 102°C to 103°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación 97°C (206°F)
Índice de refracción 1.5625
Cantidad 5 g
Beilstein 107322
Información de solubilidad Soluble in chloroform,ethyl aceate. Not miscible or difficult to mix with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.03
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromo-6-methylpyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromo-6-methylpyridine