Learn More
2-Bromo-6-metilnaftaleno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-6-methylnaphthalene |
| CAS | 37796-78-4 |
| Fórmula molecular | C11 H9 Br |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 6-Bromo-2-methylnaphthalene, 6-Methyl-2-bromonaphthalene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H9Br/c1-8-2-3-10-7-11(12)5-4-9(10)6-8/h2-7H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc2cc(Br)ccc2c1 |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-6-metilnaftaleno |
| Peso molecular (g/mol) | 221.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.9888 |