Learn More
Ácido 2-bromo-6-metilbenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11364596
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11364596 5 g 5 g
11374596 250 mg 250 miligramos
11354596 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11364596 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20149.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 90259-31-7 | C8H7BrO2 | 215.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 90259-31-7
Fórmula molecular C8H7BrO2
Peso molecular (g/mol) 215.05
Número MDL MFCD01310788
Clave InChI ICXBPDJQFPIBSS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromo-o-toluic acid, 2-bromo-6-methyl-benzoic acid, 6-bromo-2-methylbenzoic acid, benzoic acid, 2-bromo-6-methyl, bromtoluylsaure, bromotoluic acid, pubchem4715, acmc-209r5e, ksc494k9r, 3-bromo-2-carboxytoluene
PubChem CID 2735589
Nombre IUPAC ácido 2-bromo-6-metilbenzoico
SMILES CC1=C(C(O)=O)C(Br)=CC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-6-methylbenzoic acid
Punto de fusión 107°C to 111°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2614094
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.05
Porcentaje de pureza 98%