Learn More
2-Bromo-6-metil-5-nitropiridina, TRC
Código de producto. 30330871
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30330871 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30330871 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6854351G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-6-methyl-5-nitropyridine
CAS 22282-96-8
Fórmula molecular C6 H5 Br N2 O2
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5BrN2O2/c1-4-5(9(10)11)2-3-6(7)8-4/h2-3H,1H3
SMILES Cc1nc(Br)ccc1[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 6-bromo-2-metil-3-nitropiridina
Peso molecular (g/mol) 217.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.9534