Learn More
2-Bromo-6-metil-3-nitropiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15482419
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15482419 5 g 5 g
15472419 1 g 1 g
15492419 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15482419 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64982.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 374633-31-5 | C6H5BrN2O2 | 217.022 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 374633-31-5
Fórmula molecular C6H5BrN2O2
Peso molecular (g/mol) 217.022
Número MDL MFCD03095212
Clave InChI IHHLJCDGOSZFTB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-3-nitro-6-methylpyridine, 2-bromo-3-nitro-6-picoline, 2-bromo-6-methyl-3-nitro-pyridine, 2-bromo-3-nitro-6-methyl pyridine, pubchem5954, acmc-209it3, ksc496c9p, 6-bromo-5-nitro-2-picoline, pyridine, 2-bromo-6-methyl-3-nitro, 2-bromo-6-methyl-3-nitropyridinemethyl 6-bromomethyl nicotinate
PubChem CID 24728013
Nombre IUPAC 2-bromo-6-metil-3-nitropiridina
SMILES CC1=NC(=C(C=C1)[N+](=O)[O-])Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-6-methyl-3-nitropyridine
Color Blanco
Cantidad 5 g
Beilstein 138200
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.02
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido