Learn More
2-Bromo-6-metoxipiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15463957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15463957 25 g 25 g
15453957 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15463957 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H30593.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 40473-07-2 | C6H6BrNO | 188.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40473-07-2
Fórmula molecular C6H6BrNO
Peso molecular (g/mol) 188.02
Número MDL MFCD00088345
Clave InChI KMODISUYWZPVGV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-6-methoxy-pyridine, pyridine, 2-bromo-6-methoxy, 6-bromo-2-methoxypyridine, 2-methoxy-6-bromo pyridine, buttpark 82\06-06, 2-brom-6-methoxypyridin, zlchem 781, pubchem9206, acmc-209jec, 2-bromo-6-methoxy-pyridin
PubChem CID 256810
Nombre IUPAC 2-bromo-6-metoxipiridina
SMILES COC1=CC=CC(Br)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-6-methoxypyridine
Densidad 1.53
Punto de ebullición 206°C
Temperatura de inflamación 104°C (219°F)
Índice de refracción 1.56
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.02
Porcentaje de pureza 97%