Learn More
2-Bromo-6-metoxifenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11461070
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11461070 1 g 1 g
11471070 5 g 5 g
11481070 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11461070
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B25535.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 28165-49-3 | C7H7BrO2 | 203.035 g/mol
2-Bromo-6-methoxyphenol is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-bromo-6-metoxifenol se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28165-49-3
Fórmula molecular C7H7BrO2
Peso molecular (g/mol) 203.035
Número MDL MFCD08146628
Clave InChI WEUFQISIJPSTBM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11019958
Nombre IUPAC 2-bromo-6-metoxifenol
SMILES COC1=C(C(=CC=C1)Br)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-6-methoxyphenol
Punto de fusión 62°C to 65°C
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-bromo-6-methoxy-phenol, phenol, 2-bromo-6-methoxy, bromhydroxyanisol, 6-bromoguaiacol, 3-bromo-2-hydroxyanisole, acmc-1ch0f, phenol,2-bromo-6-methoxy, 2-bromanyl-6-methoxy-phenol, ksc560s4p
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.04
Porcentaje de pureza ≥98%