Learn More
2-bromo-6-metoxinaftaleno (impureza de naproxeno N), TRC
Código de producto. 30132900
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132900 50 g 50 g
30133121 10 g 10 g
17961005 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132900 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68478050G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5111-65-9
Fórmula molecular C11 H9 Br O
Peso molecular (g/mol) 237.09
Sinónimo 2-Bromo-6-methoxynaphthalene, Naproxen Imp. N (EP)
Nombre IUPAC 2-bromo-6-metoxinaftaleno
SMILES COc1ccc2cc(Br)ccc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-6-methoxynaphthalene
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H9BrO/c1-13-11-5-3-8-6-10(12)4-2-9(8)7-11/h2-7H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.9837
Porcentaje de pureza >95%