Learn More
2-Bromo-6-metoxinaftaleno, Mikromol™
Código de producto. 17964106
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17964106 100 mg 100 miligramos
17990876 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17964106 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0152.17
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-Bromo-6-metoxinaftaleno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-6-methoxynaphthalene
CAS 5111-65-9
Nombres de analitos o componentes 2-Bromo-6-methoxynaphthalene
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H9 Br O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-Bromo-6-methoxynaphthalene, Naproxen Imp. N (EP), Naproxen Impurity N
Fórmula InChI InChI=1S/C11H9BrO/c1-13-11-5-3-8-6-10(12)4-2-9(8)7-11/h2-7H,1H3
SMILES COc1ccc2cc(Br)ccc2c1
Nombre IUPAC 2-bromo-6-metoxinaftaleno
Peso molecular (g/mol) 237.09
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.9837 g/mol