Learn More
2-Bromo-6-metoxinaftaleno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11404037
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11404037 10 g 10 g
11414037 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11404037 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19450.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5111-65-9 | C11H9BrO | 237.096 g/mol
2-Bromo-6-methoxynaphthalene is used in the synthesis of nabumetone [4-(6-methoxy-2-naphthalenyl)-2-butanone] by Heck reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-bromo-6-metoxinaftaleno se utiliza en la síntesis de nabumetona [4-(6-metoxi-2-naftalenil)-2-butanona] por reacción de Heck.
Solubilidad
Soluble en DMSO. No soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5111-65-9
Fórmula molecular C11H9BrO
Peso molecular (g/mol) 237.096
Número MDL MFCD00004062
Clave InChI AYFJBMBVXWNYLT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-methoxy-2-bromonaphthalene, naphthalene, 2-bromo-6-methoxy, 6-bromo-2-methoxynaphthalene, 2-bromo-6-methoxy-naphthalene, 6-brom-2-naphthyl-methyl ether, 2-bromo-6-methoxynapthalene, unii-s19t080mrg, naproxen ep impurity n, bromo 2--6-methoxy naphthalene, 2-methoxy-6-bromonaphthalene
PubChem CID 78786
Nombre IUPAC 2-bromo-6-metoxinaftaleno
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)C=C(C=C2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-6-methoxynaphthalene
Punto de fusión 105°C to 110°C
Punto de ebullición 160°C to 164°C (3 mmHg)
Cantidad 10 g
Beilstein 2043874
Información de solubilidad Soluble in DMSO. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.1
Porcentaje de pureza 98%