Learn More
2-Bromo-6-metoxinaftaleno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10747772 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10747772 25 g Frasco de vidrio 25 g
10021711 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10747772 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 190560250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5111-65-9 | C11H9BrO | 237.096 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5111-65-9
Número MDL MFCD00004062
Clave InChI AYFJBMBVXWNYLT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-methoxy-2-bromonaphthalene, naphthalene, 2-bromo-6-methoxy, 6-bromo-2-methoxynaphthalene, 2-bromo-6-methoxy-naphthalene, 6-brom-2-naphthyl-methyl ether, 2-bromo-6-methoxynapthalene, unii-s19t080mrg, naproxen ep impurity n, bromo 2--6-methoxy naphthalene, 2-methoxy-6-bromonaphthalene
PubChem CID 78786
Nombre IUPAC 2-bromo-6-metoxinaftaleno
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)C=C(C=C2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-6-methoxynaphthalene
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 105°C to 111°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C11H9BrO
Fórmula lineal BrC10H6OCH3
Cantidad 25 g
Beilstein 06, 651
Peso molecular (g/mol) 237.096
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.1
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromo-6-methoxynaphthalene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.