Learn More
Ácido 2-bromo-6-metoxibenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15474197
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15474197 1 g 1 g
15484197 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15474197 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31604.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 31786-45-5 | C8H7BrO3 | 231.045 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31786-45-5
Fórmula molecular C8H7BrO3
Peso molecular (g/mol) 231.045
Número MDL MFCD00800732
Clave InChI BNYFDICJYCBPRW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-6-methoxybenzoicacid, benzoic acid, 2-bromo-6-methoxy, pubchem11265, acmc-209hoz, ksc494q5t
PubChem CID 11117881
Nombre IUPAC ácido 2-bromo-6-metoxibenzoico
SMILES COC1=C(C(=CC=C1)Br)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-6-methoxybenzoic acid
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.05
Porcentaje de pureza 98%