Learn More
2-Bromo-6-metoxibenceno-1,4-diol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-6-methoxybenzene-1,4-diol |
| CAS | 61654-67-9 |
| Fórmula molecular | C7H7BrO3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Bromo-6-methoxy-1,4-benzenediol, 2-Bromo-6-methoxy-1,4-hydroquinone, 2,5-Dihydroxy-3-methoxybromobenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7BrO3/c1-11-6-3-4(9)2-5(8)7(6)10/h2-3,9-10H,1H3 |
| SMILES | COc1cc(O)cc(Br)c1O |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-6-metoxibenceno-1,4-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 219.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 217.9579 |