Learn More
2-Bromo-6-metoxi-1,3-benzotiazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-6-methoxy-1,3-benzothiazole |
| CAS | 2941-58-4 |
| Fórmula molecular | C8 H6 Br N O S |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6BrNOS/c1-11-5-2-3-6-7(4-5)12-8(9)10-6/h2-4H,1H3 |
| SMILES | COc1ccc2nc(Br)sc2c1 |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-6-metoxi-1,3-benzotiazol |
| Peso molecular (g/mol) | 244.108 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 242.935 |