Learn More
2-Bromo-6-yodopiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15467427
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15467427 5 g 5 g
15477427 250 mg 250 miligramos
15457427 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15467427 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34478.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 234111-08-1 | C5H3BrIN | 283.89 g/mol
6-trifluoromethyl-2-pyridinecarboxylic acid (4; 87%) was obtained from 2-bromo-6-(trifluoromethyl)pyridine, which was in turn derived from 2-bromo-6-iodopyridine by trifluoromethylating displacement of iodine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 6-trifluorometil-2-piridinacarboxílico (4; 87 %) se obtuvo a partir de 2-bromo-6-(trifluorometil)piridina, que, a su vez, es un derivado de la 2-bromo-6-yodopiridina por desplazamiento trifluorometil de yodo.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 234111-08-1
Fórmula molecular C5H3BrIN
Peso molecular (g/mol) 283.89
Número MDL MFCD08059557
Clave InChI KJOQMWRTNVBXEV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine, 2-bromo-6-iodo, 2-bromo-6-iodo-pyridine, 6-bromo-2-iodopyridine, pyridine,2-bromo-6-iodo
PubChem CID 11312130
Nombre IUPAC 2-bromo-6-yodopiridina
SMILES BrC1=NC(I)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-6-iodopyridine
Punto de fusión 139°C to 143°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.89
Porcentaje de pureza 97%