Learn More
2-Bromo-6-(hidroximetil)piridina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10234884 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10234884 5 g Frasco de vidrio 5 g
10001094 1 g Frasco de vidrio 1 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10234884 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 426310050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 33674-96-3 | C6H6BrNO | 188.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33674-96-3
Fórmula molecular C6H6BrNO
Peso molecular (g/mol) 188.02
Número MDL MFCD04039884
Clave InChI XDDGKNRSCDEWBR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromopyridin-2-yl methanol, 2-bromo-6-pyridinemethanol, 2-bromo-6-hydroxymethyl pyridine, 6-bromo-2-hydroxymethyl pyridine, 2-pyridinemethanol, 6-bromo, 6-bromopyridine-2-methanol, 6-bromo-pyridine-2-yl methanol, 6-bromo-2-pyridinemethanol, 6-bromo-pyridin-2-yl-methanol, 6-bromo-pyridin-2-yl methanol
PubChem CID 3517811
Nombre IUPAC (6-bromopiridin-2-il)metanol
SMILES OCC1=CC=CC(Br)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-6-(hydroxymethyl)pyridine
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 34°C to 39°C
Color Blanco
Punto de ebullición 246°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.02
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromo-6-(hydroxymethyl)pyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.