Learn More
2-Bromo-6-hidroxibenzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-6-hydroxybenzaldehyde |
| CAS | 22532-61-2 |
| Fórmula molecular | C7H5BrO2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 6-Bromosalicylaldehyde, 2-Bromo-6-hydroxybenzaldehyde, 2-Hydroxy-6-bromobenzaldehyde, 6-Bromo-2-hydroxybenzaldehyde, 6-Bromosalicylaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5BrO2/c8-6-2-1-3-7(10)5(6)4-9/h1-4,10H |
| SMILES | Oc1cccc(Br)c1C=O |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-6-hidroxibenzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 201.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.9473 |