Learn More
2-Bromo-6-hidracinopiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15471959
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15471959 5 g 5 g
15461959 1 g 1 g
15481959 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15471959 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64664.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 26944-71-8 | C5H6BrN3 | 188.028 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26944-71-8
Fórmula molecular C5H6BrN3
Peso molecular (g/mol) 188.028
Número MDL MFCD09743754
Clave InChI PQMFVUNERGGBPG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-6-hydrazinylpyridine, 2-bromo-6-hydrazinopyridine, 2-6-bromopyridin-2-yl hydrazine, 6-bromo-pyridin-2-yl-hydrazine, 2-bromo-6-hydrazinopydine, 6-bromo-2-pyridyl hydrazine, 6-bromopyridin-2-yl hydrazine, 6-bromo-2-hydrazino pyridine, 2 1h-pyridinone, 6-bromo-, hydrazone, pubchem12987
PubChem CID 19392588
Nombre IUPAC (6-bromopiridin-2-il)hidracina
SMILES C1=CC(=NC(=C1)Br)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-6-hydrazinopyridine
Punto de fusión 117°C to 118°C
Color Marrón
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 386966
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.03
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido