Learn More
Monohidrioduro de éster metílico del ácido (2-bromo-6-fluorofenil)carbamimidotioico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2-Bromo-6-fluorophenyl)carbamimidothioic Acid Methyl Ester Monohydriodide |
| CAS | 65896-13-1 |
| Fórmula molecular | C8H9BrFIN2S |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8BrFN2S.HI/c1-13-8(11)12-7-5(9)3-2-4-6(7)10;/h2-4H,1H3,(H2,11,12);1H |
| SMILES | I.CSC(=N)Nc1c(F)cccc1Br |
| Nombre IUPAC | N-(2-bromo-6-fluorofenil)carbamimidotioato de metilo; yoduro de hidrógeno |
| Peso molecular (g/mol) | 391.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 389.8699 |