Learn More
Clorhidrato de 2-bromo-6-fluorobencilamina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15418678
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15418678 1 g 1 g
15457006 250 mg 250 miligramos
15428678 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15418678 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62086.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1214330-90-1 | C7H8BrClFN | 240.5 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1214330-90-1
Fórmula molecular C7H8BrClFN
Peso molecular (g/mol) 240.5
Clave InChI WEGQVRTUTQKDNY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-6-fluorobenzylamine hcl, 2-bromo-6-fluorophenyl methanamine hydrochloride, 2-bromo-6-fluorophenyl methanamine;hydrochloride, 1-2-bromo-6-fluorophenyl methanamine hydrochloride
PubChem CID 118798502
Nombre IUPAC (2-bromo-6-fluorofenil)metanamina; clorhidrato
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Br)CN)F.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-6-fluorobenzylamine hydrochloride
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.5
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido