Learn More
2-Bromo-6-fluorobenzotrifluoruro, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15483447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15483447 250 mg 250 miligramos
11421230 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15483447 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26337.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 261951-85-3
Fórmula molecular C7H3BrF4
Peso molecular (g/mol) 242.999
Número MDL MFCD01631569
Clave InChI LOXSSZUHCPBDMD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-6-fluorobenzotrifluoride, 1-bromo-3-fluoro-2-trifluoromethyl benzene, 3-fluoro-2-trifluoromethyl bromobenzene, benzene, 1-bromo-3-fluoro-2-trifluoromethyl, 2-bromo-alpha,alpha,alpha,6-tetrafluorotoluene, 1-bromo-3-fluoro-2-trifluoromethyl-benzene, pubchem1638, 2-bromo-6-fluorobenzo trifluoride
PubChem CID 2773345
Nombre IUPAC 1-bromo-3-fluoro-2-(trifluorometil)benceno
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Br)C(F)(F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-6-fluorobenzotrifluoride
Índice de refracción 1.472
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 243
Porcentaje de pureza 97%