Learn More
Ácido 2-bromo-6-fluorobenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15467758
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15467758 1 g 1 g
15477758 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15467758 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61251.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2252-37-1 | C7H4BrFO2 | 219.009 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2252-37-1
Fórmula molecular C7H4BrFO2
Peso molecular (g/mol) 219.009
Número MDL MFCD01569539
Clave InChI MDAZJVAIZVUWDE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-6-bromobenzoic acid, 6-bromo-2-fluorobenzoic acid, benzoic acid, 2-bromo-6-fluoro, 2-bromo-6-fluorobenzoicacid, 2-bromo-6-fluoro-benzoic acid, buttpark 24\01-96, pubchem1317, 2-bromo-6-fluorobenzoic, intermediates-zcf02603, acmc-209fx2
PubChem CID 302621
Nombre IUPAC ácido 2-bromo-6-fluorobenzoico
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Br)C(=O)O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-6-fluorobenzoic acid
Punto de fusión 154°C to 158°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.01
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido