Learn More
2-Bromo-6-fluorobenzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-6-fluorobenzaldehyde |
| CAS | 360575-28-6 |
| Fórmula molecular | C7H4BrFO |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-Bromo-6-fluorobenzaldehyde , 2-Fluoro-6-bromobenzaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4BrFO/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-4H |
| SMILES | BrC1=C(C=O)C(F)=CC=C1 |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-6-fluorobenzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 203.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 201.94 |